3-Pipéridineméthanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
168040050 168040250 168041000
ACRO168040050EA 26.3 EUR InStock
ACRO168040050 ACRO168040250 ACRO168041000
3-Pipéridineméthanol 98%
3-Pipéridineméthanol
Formule: C₆H₁₃NO
Point d'ébullition: 236 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 58…62 °C
Densité: 1.02 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005997
Numéro CAS: 4606-65-9
ONU: 3263
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 63 °C
GC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité