3-Hydroxy-4-nitrobenzaldéhyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
168560010 168560100
ACRO168560010EA 39.6 EUR InStock
ACRO168560010 ACRO168560100
3-Hydroxy-4-nitrobenzaldéhyde 97%
3-Hydroxy-4-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Point de fusion: 131…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007109
Numéro CAS: 704-13-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 135 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité