7-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
172430050 172430250
ACRO172430050EA 57.1 EUR InStock
ACRO172430050 ACRO172430250
7-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one 97%
7-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Point de fusion: 61…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001696
Numéro CAS: 6836-19-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥96.0 %
Elemental Analysis 10.41 to 11.28 % (N)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité