Acide 4-(4-méthoxyphényl)butanoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
172440050 172440250
ACRO172440050EA 60.1 EUR InStock
ACRO172440050 ACRO172440250
Acide 4-(4-méthoxyphényl)butanoïque 98%
Acide 4-(4-méthoxyphényl)butanoïque
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Point de fusion: 56…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004404
Numéro CAS: 4521-28-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 61 °C
Titration with TBAH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité