Néopentylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Amino-2,2-dimethylpropane
173690250 173691000
ACRO173690250EA 122 EUR InStock
ACRO173690250 ACRO173691000
Néopentylamine 97%
Neopentylamine
Formule: C₅H₁₃N
MW: 87,16 g/mol
Point d'ébullition: 79…82 °C (760 mmHg)
Densité: 0.74 g/cm³
Point d'éclair: –13 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008134
Numéro CAS: 5813-64-9
ONU: 2733
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité