3-Quinoléinecarbaldéhyde 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
175690010 175690050
ACRO175690010EA 110 EUR InStock
ACRO175690010 ACRO175690050
3-Quinoléinecarbaldéhyde 97+%
3-Quinoléinecarbaldéhyde
Formule: C₁₀H₇NO
Point de fusion: 66…69 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006768
Numéro CAS: 13669-42-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 69 °C
GC ≥97.0 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité