Boranepyridine complex 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO177010250EA 92.4 EUR InStock
ACRO177010250 ACRO177011000
Boranepyridine complex 95%
Boranepyridine complex
Formule: C₅H₈BN
MW: 92,94 g/mol
Point de fusion: 10…11 °C
Densité: 0,92 g/cm³
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012435
Numéro CAS: 110-51-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to slightly hazy colorless to amber Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Titration ≥94 % (Active hydrogen)
HPLC ≥95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité