Alcool polyvinylique, M.W. ∼ 13,000-23,000 87-89%, hydrolysé
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Poly(vinyl alcohol), PVOH, PVA, Mowiol®
180300010 180300025 180301000
ACRO180300010EA 201 EUR InStock
ACRO180300010 ACRO180300025 ACRO180301000
Alcool polyvinylique, M.W. ∼ 13,000-23,000 87-89%, hydrolysé
Alcool polyvinylique
Formule: [-CH₂CH(OH)-]n
Point de fusion: 230…240 °C (dec.)
Densité: 1,329 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081922
Numéro CAS: 9002-89-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 3 to 3.7 cP (4 % in water at 20°C)
Degree of hydrolysis 87.0 to 89.0 mol %
Ash ≤1 % (as Na2O)
pH 4.5 to 6.5 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité