2-(2-Hydroxyphényl)ethanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
182490010 182490050
ACRO182490010EA 38.1 EUR InStock
ACRO182490010 ACRO182490050
2-(2-Hydroxyphényl)ethanol 98%
2-(2-Hydroxyphényl)ethanol
Formule: C₈H₁₀O₂
Point d'ébullition: 168…169 °C (2 mmHg)
Densité: 1.159 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002890
Numéro CAS: 7768-28-7
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to yellow-brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5560 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -125° to -142° (20°C, 589 nm) (0.25 % in Methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité