Deuterium oxyde 100.0 atom % D, AcroSeal® pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Eau lourdeEau-D2
184761000.EA 234 EUR InStock
184761000.
Deuterium oxyde 100.0 atom % D, AcroSeal® pour spectroscopie RMN
Deuterium oxyde
Formule: D₂O
MW: 20 g/mol
Point d'ébullition: 101,4 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 3,8 °C
Densité: 1,105 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044636
Numéro CAS: 7789-20-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.95 %
Melting point 143 to 152 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH 18.5 to 19.5 % (Fumaric acid)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité