1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
185710010 185710050
ACRO185710010EA 131 EUR InStock
ACRO185710010 ACRO185710050
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) 98%
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Formule: C₆H₁₂N₄O₂
Point de fusion: 111…113.5 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00008318
Numéro CAS: 10465-78-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 114 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité