Aluminium-ammonium sulfate dodécahydraté ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Bis(sulfate) d'aluminium et d'ammonium dodécahydraté
ACRO192382500EA 126 EUR InStock
ACRO192382500
Aluminium-ammonium sulfate dodécahydraté ACS
Aluminium-ammonium sulfate dodécahydraté
Formule: AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O
MW: 453,33 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 93,5 °C
Densité: 1,64 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149958
Numéro CAS: 7784-26-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.05 %
Sodium (Na) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité