Lithium chlorure 99%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
193370010 193370050
ACRO193370010EA 270 EUR InStock
ACRO193370010 ACRO193370050
Lithium chlorure 99%, très pur
Lithium chlorure
Formule: LiCl
Point d'ébullition: 1382 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 605 °C
Densité: 2.06 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011078
Numéro CAS: 7447-41-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals or granules
Titration Argentometric ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (400°C, 4 h)
Insoluble matter ≤0.01 % (in acid)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité