Lithium sulfate monohydraté 99+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
193391000 193395000
ACRO193391000EA 41.2 EUR InStock
ACRO193391000 ACRO193395000
Lithium sulfate monohydraté 99+% ACS
Lithium sulfate monohydraté
Formule: Li₂SO₄·H₂O
Point de fusion: 860 °C
Densité: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149766
Numéro CAS: 10102-25-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying 13.0 % to 15.0 % (1 g, 150°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (dried basis) Li2SO4
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Nitrate (NO3) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.05 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité