Magnésium nitrate hexahydraté 99.999% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
193420100 193420500
ACRO193420100EA 43.7 EUR InStock
ACRO193420100 ACRO193420500
Magnésium nitrate hexahydraté 99.999% (sur base traces de métaux)
Magnésium nitrate hexahydraté
Formule: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Point d'ébullition: 330 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 89 °C
Densité: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93.3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149779
Numéro CAS: 13446-18-9
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric 9.1 to 9.7 % (Mg)
Total trace metal impurities ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité