Mercure (II) oxyde, rouge 99+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
193510250 193511000
ACRO193510250EA 39.7 EUR InStock
ACRO193510250 ACRO193511000
Mercure (II) oxyde, rouge 99+% ACS
Mercure (II) oxyde
Formule: HgO
Point d'ébullition: 356.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 500 °C (dec.)
Densité: 11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011045
Numéro CAS: 21908-53-2
ONU: 1641
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange-red to red Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.025 %
Sulfate (SO4) ≤0.015 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.03 % (in dilute HCl)
Residue after reduction ≤0.025 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité