Sodium chlorure, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
194090010 194090050 194090250
ACRO194090010EA 37.9 EUR InStock
ACRO194090010 ACRO194090050 ACRO194090250
Sodium chlorure, très pur
Sodium chlorure
Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Point d'ébullition: 1461 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 801 °C
Densité: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.0 %
pH 5.0 to 8.0 (5 % in water at 20°C)
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Barium (Ba) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité