Evans blue
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
195550050 195550250
ACRO195550050EA 36.1 EUR InStock
ACRO195550050 ACRO195550250
Evans blue
Evans blue
Formule: C₃₄H₂₈N₆O₁₄S₄
MW: 960,79 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004021
Numéro CAS: 314-13-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %
UV Lambda max 605 to 611 nm
Specific extinction E (1%/1cm) ≥710 (On dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité