Cobalt (II) acétate tetrahydraté 98-102% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Cobalt (II) acétate à 4 molécules d'eauDiacétate de cobalt tétrahydraté
ACRO197101000EA 77.3 EUR InStock
ACRO197101000
Cobalt (II) acétate tetrahydraté 98-102% ACS
Cobalt (II) acétate tetrahydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Co·4H₂O
MW: 249,08 g/mol
Point de fusion: 140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149569
Numéro CAS: 6147-53-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Pink to red Crystalline powder or granules
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Nitrate (NO3) ≤0.01 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Nickel (Ni) ≤0.1 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité