Amberlyst® A-26 (OH) résine échangeuse d'ions
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
202180010 202181000
ACRO202180010EA 298 EUR InStock
ACRO202180010 ACRO202181000
Amberlyst® A-26 (OH) résine échangeuse d'ions
Amberlyst® A-26 (OH)
Densité: 0.672 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145579
Numéro CAS: 39339-85-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Tan Beads
Harmonic mean size 0.560 to 0.700
Uniformity coefficient ≤1.45
Moisture holding capacity 65 to 75 % (OH)
Total volume capacity ≥0.80 eq/l (OH) as is
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité