Amberlite® IRA-410 (Cl) résine échangeuse d'ions
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO202291000EA 24.1 EUR InStock
ACRO202291000 ACRO202295000
Amberlite® IRA-410 (Cl) résine échangeuse d'ions
Amberlite® IRA-410 (Cl)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132710
Numéro CAS: 9002-26-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Transparent light yellow to light orange Beads
Particle size ≤1.0 % (<0.300 mm)
Particle size ≤5.0 % (>1.180 mm)
Harmonic mean size 0.600 to 0.750 mm
Uniformity coefficient ≤1.60
Moisture holding capacity 45.0 to 51.0 % (Cl-)
Total volume capacity ≥1.25 eq/l (Cl-)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité