Androsterone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Androstan-17-one, 3-hydroxy-, (3alpha,5alpha)-, 3-alpha-Hydroxy-5-alpha-androstan-17-one, 5alpha-Androsterone
204190050 204190010
ACRO204190050EA 320 EUR InStock
ACRO204190050 ACRO204190010
Androsterone 97%
Androsterone
Formule: C₁₉H₃₀O₂
MW: 290,447 g/mol
Point de fusion: 180…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003618
Numéro CAS: 53-41-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +90° to +98° (20°C, 589 nm) (c=0.7, ethanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité