L-Leucic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (S)-2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid, L-alpha-Hydroxyisocaproic acid, (S)-2-Hydroxy-4-methylvaleric Acid
204810010 204810050
ACRO204810010EA 48.6 EUR InStock
ACRO204810010 ACRO204810050
L-Leucic acid 98%
L-Leucic acid
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Point de fusion: 78…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064214
Numéro CAS: 13748-90-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 81 °C
NMR consistent with structure
Specific optical rotation -24° to -28° (20 °C, 589 nm) (C=1, 1N NaOH)
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité