Calcium chlorure ACS dessiccant
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
206791000 206795000
ACRO206791000EA 53.9 EUR InStock
ACRO206791000 ACRO206795000
Calcium chlorure ACS dessiccant
Calcium chlorure
Formule: CaCl₂
MW: 110,98 g/mol
Point d'ébullition: >1600 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 782 °C
Densité: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010903
Numéro CAS: 10043-52-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Titrable base ≤0.006 meq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité