2-Méthylbenzofuranne 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO208400050EA 338 EUR InStock
ACRO208400050 ACRO208400010
2-Méthylbenzofuranne 96%
2-Méthylbenzofuranne
Formule: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 197…198 °C (760 mmHg)
Densité: 1,057 g/cm³
Point d'éclair: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005850
Numéro CAS: 4265-25-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité