2,4,6-Trimethylphenylmagnesium bromide 1 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
210731000.EA 142 EUR InStock
210731000.
2,4,6-Trimethylphenylmagnesium bromide 1 M dans le THF, AcroSeal®
2,4,6-Trimethylphenylmagnesium bromide
Formule: C₉H₁₁BrMg
MW: 223,396 g/mol
Densité: 1,005 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009663
Numéro CAS: 2633-66-1
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to brown Solution
Titration Grignard 0.95 to 1.10 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité