Manganèse (II) acétate tetrahydraté 99.999% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Diacétate de manganèse tétrahydraté
ACRO212560500EA 120 EUR InStock
ACRO212560500
Manganèse (II) acétate tetrahydraté 99.999% (sur base traces de métaux)
Manganèse (II) acétate tetrahydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Mn·4H₂O
MW: 245,09 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Point d'éclair: >130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062552
Numéro CAS: 6156-78-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Pink Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 21.8 to 23.0 %
Total trace metal impurities ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité