Carbonate de plomb ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO212515000EA 189 EUR InStock
ACRO212515000 ACRO212511000
Carbonate de plomb ACS
Carbonate de plomb
Formule: PbCO₃
MW: 267,21 g/mol
Point de fusion: 400 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064631
Numéro CAS: 598-63-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Nitrate and Nitrite (as NO3) (limit about 0.005%) Passes test
Cadmium (Cd) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute acetic acid)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité