2',6'-Difluoroacétophénone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2,6-Difluorophényl)éthane-1-one
ACRO214290050EA 101 EUR InStock
ACRO214290050
2',6'-Difluoroacétophénone 98%
2',6'-Difluoroacétophénone
Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Point d'ébullition: 76…79 °C (15 mmHg)
Densité: 1,19 g/cm³
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000328
Numéro CAS: 13670-99-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité