Acide 2,6-bis(trifluorométhyl)benzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
214460010 214460050
ACRO214460010EA 34.3 EUR InStock
ACRO214460010 ACRO214460050
Acide 2,6-bis(trifluorométhyl)benzoïque 98%
Acide 2,6-bis(trifluorométhyl)benzoïque
Formule: C₉H₄F₆O₂
MW: 258,12 g/mol
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 137.7…138.6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000376
Numéro CAS: 24821-22-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité