Chlorure de benzoyle 99%, AcroSeal®, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Benzoyle chlorure
220271000.EA 77.4 EUR InStock
220271000.
Chlorure de benzoyle 99%, AcroSeal®, pur
Chlorure de benzoyle
Formule: C₇H₅ClO
MW: 140,57 g/mol
Point d'ébullition: 198 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1,21 g/cm³
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000653
Numéro CAS: 98-88-4
ONU: 1736
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤40 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité