Chlorure de propane-2-sulfonyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Isopropylsulphonyl chloride
222030050 222030250 222031000
ACRO222030050EA 43.6 EUR InStock
ACRO222030050 ACRO222030250 ACRO222031000
Chlorure de propane-2-sulfonyle 97%
Chlorure de propane-2-sulfonyle
Formule: C₃H₇ClO₂S
MW: 142,61 g/mol
Point d'ébullition: 95 °C (45 mmHg)
Point de fusion: –47 °C
Densité: 1.273 g/cm³
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007453
Numéro CAS: 10147-37-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité