Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de chlorométhanesulfonyle 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

ACRO222460050EA 97.3 EUR InStock
ACRO222460050
Chlorure de chlorométhanesulfonyle 95%
Chlorure de chlorométhanesulfonyle


Formule: CH₂Cl₂O₂S
MW: 149,0 g/mol
Point d'ébullition: 80…81 °C (760 mmHg)
Densité: 1,65 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00014727
Numéro CAS: 3518-65-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité