2-Pentanone 99+%, AcroSeal®, purifié par redistillation
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
224130010 224131000
224130010.EA 204 EUR InStock
224130010. 224131000.
2-Pentanone 99+%, AcroSeal®, purifié par redistillation
2-Pentanone
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 100…103 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –78 °C
Densité: 0.809 g/cm³
Point d'éclair: 7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009400
Numéro CAS: 107-87-9
ONU: 1249
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3890 to 1.3910 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité