L-Cysteic acid 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-2-Amino-3-sulphopropanoic acid
226120100 226120500
ACRO226120100EA 75.2 EUR InStock
ACRO226120100 ACRO226120500
L-Cysteic acid 99%
L-Cysteic acid
Formule: C₃H₇NO₅S
MW: 169,15 g/mol
Point de fusion: 267…269 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007524
Numéro CAS: 498-40-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Solubility (5 % in water) Clear colorless
Specific optical rotation +7° to +9° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité