Aflatoxin B1, crystallin
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
227340010 227340100 227340500
ACRO227340010EA 61.8 EUR InStock
ACRO227340010 ACRO227340100 ACRO227340500
Aflatoxin B1, crystallin
Aflatoxin B1
Formule: C₁₇H₁₂O₆
MW: 312,3 g/mol
Point de fusion: 268…269 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00869647
Numéro CAS: 1162-65-8
ONU: 3462
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Solubility (10 mg/ml in CH2Cl2) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥98 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité