(4-Bromophenyl)(cyclopropyl)ketone 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Bromophenyl)(cyclopropyl)methanone, (4-Bromophenyl)cyclopropylmethanone, (4-Bromobenzoyl)cyclopropane, 4-Bromophenyl Cyclopropyl ketone
235420500 235422500
ACRO235420500EA 188 EUR InStock
ACRO235420500 ACRO235422500
(4-Bromophenyl)(cyclopropyl)ketone 95%
(4-Bromophenyl)(cyclopropyl)ketone
Formule: C₁₀H₉BrO
MW: 225,09 g/mol
Densité: 1.45 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019227
Numéro CAS: 6952-89-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to beige to orange Crystalline powder or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité