Ether de pétrole, 60…95 °C pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO235070010EA 42.7 EUR InStock
ACRO235070010 ACRO235070025
Ether de pétrole, 60…95 °C pour analyses
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 60…95 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 0,7 g/cm³
Point d'éclair: –20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
Boiling point 60 to 95 °C (760 mmHg)
Non-volatile matter ≤0.001 %
Acidity ≤0.001 meq/g
Copper (Cu) ≤0.00002 %
Iron (Fe) ≤0.00005 %
Lead (Pb) ≤0.00002 %
Nickel (Ni) ≤0.00002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité