Ácido 5-bromo-2-tenoico 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromothiophene-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid
243640010 243640050
ACRO243640010EA 25.5 EUR InStock
ACRO243640010 ACRO243640050
Ácido 5-bromo-2-tenoico 97%
Ácido 5-bromo-2-tenoico
Formule: C₅H₃BrO₂S
MW: 207,05 g/mol
Point de fusion: 140…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079725
Numéro CAS: 7311-63-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité