2,5-Dihydrofuranne 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
244780250 244781000
ACRO244780250EA 65.5 EUR InStock
ACRO244780250 ACRO244781000
2,5-Dihydrofuranne 98%
2,5-Dihydrofuranne
Formule: C₄H₆O
Point d'ébullition: 66…67 °C (760mbar)
Densité: 0.92 g/cm³
Point d'éclair: –016 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003219
Numéro CAS: 1708-29-8
ONU: 3271
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité