meso-Hydrobenzoin 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
247680050 247680250
ACRO247680050EA 71.3 EUR InStock
ACRO247680050 ACRO247680250
meso-Hydrobenzoin 95%
meso-Hydrobenzoin
Formule: C₁₄H₁₄O₂
Point de fusion: 136…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064253
Numéro CAS: 579-43-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder and or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 140 °C
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité