4-Amino-6-chlorobenzène-1,3-disulfonamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Amino-6-chloro-1,3-benzenedisulphonamide
251850050 251851000
ACRO251850050EA 28.3 EUR InStock
ACRO251850050 ACRO251851000
4-Amino-6-chlorobenzène-1,3-disulfonamide 98%
4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide
Formule: C₆H₈ClN₃O₄S₂
MW: 285,7300 g/mol
Point de fusion: 260…263 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007933
Numéro CAS: 121-30-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 260 to 264 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité