Vinylmagnesium chloride 16,5% (p/p) 1.9 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Magnesium,chloroethenyl-
252598000 252591000
252598000.EA 405 EUR InStock
252598000. 252591000.
Vinylmagnesium chloride 16,5% (p/p) 1.9 M dans le THF, AcroSeal®
Vinylmagnesium chloride
Formule: C₂H₃ClMg
MW: 86,801 g/mol
Point d'ébullition: 66 °C
Densité: 0.98 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013594
Numéro CAS: 3536-96-7
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to hazy yellow to dark brown Solution
Titration Active base 1.68 to 1.72 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité