3,3-Diméthylbutyraldéhyde
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3,3-Dimethylbutanal
257260010 257260050 257260250
ACRO257260010EA 64.5 EUR InStock
ACRO257260010 ACRO257260050 ACRO257260250
3,3-Diméthylbutyraldéhyde
3,3-Diméthylbutyraldéhyde
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 104…106 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –24 °C
Densité: 0.798 g/cm³
Point d'éclair: 13 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042807
Numéro CAS: 2987-16-8
ONU: 1989
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité