Bovine serum albumin (BSA)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
ACRO268130100EA 76.7 EUR InStock
ACRO268130100 ACRO268131000 ACRO268135000
Bovine serum albumin (BSA)
Protéines et Peptides
  • Off-white to yellow-beige to amber Lyophilised powder
Loss on drying: =<5,0%
Albumin: >=98% (HPLC)
pH: 6,7 to 7,3 (10 % solution)
Protease: None detected
IgG: None detected
Chloride (Cl): =<50 meq/L (10% solution)
Sodium (Na): =<50 meq/L (10% solution)
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité