Acétate de lithium, anhydre 99%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
268640010 268640050
ACRO268640010EA 216 EUR InStock
ACRO268640010 ACRO268640050
Acétate de lithium, anhydre 99%, très pur
Acétate de lithium
Formule: H₃CCOOLi
MW: 65,99 g/mol
Point de fusion: 280…285 °C
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013057
Numéro CAS: 546-89-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 280 to 285 °C
Water ≤0.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.1 % (in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité