2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophène
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
278220010 278220050
ACRO278220010EA 61.7 EUR InStock
ACRO278220010 ACRO278220050
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophène
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophène
Formule: C₄Br₂N₂O₄S
MW: 331,94 g/mol
Point de fusion: 132…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015537
Numéro CAS: 52431-30-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 140 °C
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité