Pyridine 99+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
290860010 290860025 290860100 290861000
ACRO290860010EA 144 EUR InStock
ACRO290860010 ACRO290860025 ACRO290860100 ACRO290861000
Pyridine 99+% pour analyses
Pyridine
Formule: C₅H₅N
Point d'ébullition: 115…116 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 0.978 g/cm³
Point d'éclair: 17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011732
Numéro CAS: 110-86-1
ONU: 1282
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Non-volatile matter ≤0.002 %
Ammonia (NH3) ≤0.002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité