Tris(trimethylsilyl)phosphine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
291700010 291700050
ACRO291700010EA 203 EUR InStock
ACRO291700010 ACRO291700050
Tris(trimethylsilyl)phosphine 98%
Tris(trimethylsilyl)phosphine
Formule: [(CH₃)₃Si]₃P
Point d'ébullition: 243…244 °C
Point de fusion: 24 °C
Densité: 0.86 g/cm³
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00015487
Numéro CAS: 15573-38-3
ONU: 2845
ADR: 4.2,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité