2,3-Naphthalenedialdehyde (NDA) 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Naphthalene-2,3-dicarbaldehyde, Naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde, NDA
294721000 294725000
ACRO294721000EA 136 EUR InStock
ACRO294721000 ACRO294725000
2,3-Naphthalenedialdehyde (NDA) 95%
2,3-Naphthalenedialdehyde (NDA)
Formule: C₁₂H₈O₂
MW: 184,19 g/mol
Point de fusion: 134…135 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00016618
Numéro CAS: 7149-49-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité